Få mere at vide
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-Anhydride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15860771
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15860771 500 g
15850771 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15860771 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8201380500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-30-7
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 192.13
Tekniske data
Smeltepunkt 164°C to 168°C
Tæthed 1.487 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 240°C/19 hPa
MDL nummer MFCD00005925
Mængde 500 g
Synonym 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride, Trimellitic acid anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride