Få mere at vide
1-(2,4,6-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30454876
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30454876 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30454876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796020100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4,6-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride
CAS 113698-83-2
Molekylær formel C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Mængde 100 mg
Synonym Piperazine','1-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methyl]-','hydrochloride (1:2), Piperazine','1-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methyl]-','dihydrochloride (9CI), 1-(2,4,6-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. F (EP) as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-11-8-13(18-2)12(14(9-11)19-3)10-16-6-4-15-5-7-16;;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.COc1cc(OC)c(CN2CCNCC2)c(OC)c1
IUPAC navn 1-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 339.26
Formel vægt 338.1164