missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-Alpha-D-galactopyranosyl)-D-galactose, TRC

Artikelnummer. 30416627
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416627 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2836505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl)-D-galactose
CAS 123809-61-0
Molekylær formel C28H38O19
Mængde 5 mg
Synonym 3-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose Tetraacetate
InChI formel InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(41-15(5)33)25(42-16(6)34)28(46-19)47-24-22(40-14(4)32)20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)26(24)43-17(7)35/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,27?,28-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(3R,4S,5S,6R)-2,3,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-4-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 678.59
Formel vægt 678.2007
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.