Få mere at vide
1,2:4,6-Di-O-isopropylidene-L-sorbofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,6-Di-O-isopropylidene-L-sorbofuranose |
| CAS | 62133-03-3 |
| Molekylær formel | C12 H20 O6 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O6/c1-10(2)14-5-7-8(17-10)9(13)12(16-7)6-15-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,12?/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)OC[C@@H]2OC3(COC(C)(C)O3)[C@@H](O)[C@@H]2O1 |
| IUPAC navn | (4'aS,7'S,7'aS)-2,2,2',2'-tetramethylspiro[1,3-dioxolane-4,6'-4,4a,7,7a-tetrahydrofuro[3,2-d][1,3]dioxine]-7'-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.28 |
| Formel vægt | 260.126 |