Få mere at vide
1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl) piperazin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30450266
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30450266 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30450266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79601525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride
CAS 2518359-32-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Mængde 25 mg
Synonym 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Piperazine','1-[(2,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-','hydrochloride (1:2) (ACI)
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-9-14(19-3)13(18-2)8-11(12)10-16-6-4-15-5-7-16;;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.COc1cc(OC)c(OC)cc1CN2CCNCC2
IUPAC navn 1-[(2,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]piperazin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 339.26
Formel vægt 338.1164
Procent renhed >95