Få mere at vide
1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl) piperazin dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17981816
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981816 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981816 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0539.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazin Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride
CAS 2518359-32-3
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Trimetazidine Dihydrochloride Imp. E (EP), Trimetazidine Imp. E (EP), 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity E as Dihydrochloride, Trimetazidine Impurity E as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
SMIL Cl.Cl.COc1cc(OC)c(OC)cc1CN2CCNCC2
IUPAC navn 1-[(2,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]piperazin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 339.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 338.1164 g/mol