Få mere at vide
1,2,4,5-tetramethylbenzen, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,2,4,5-Tetramethylbenzen er forløberen for pyromellitsyredianhydrid, som bruges til fremstilling af hærdemidler, klæbemidler, belægningsmaterialer. Det bruges til fremstilling af nogle råmaterialer til ingeniørplast (polyimider) og tværbindingsmiddel til alkydharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2,4,5-Tetramethylbenzen er forløberen for pyromellitsyredianhydrid, som bruges til fremstilling af hærdemidler, klæbemidler, belægningsmaterialer. Det bruges til fremstilling af nogle råmaterialer til ingeniørplast (polyimider) og tværbindingsmiddel til alkydharpikser.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, benzen og acetone. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene |
| Smeltepunkt | 77°C to 80°C |
| Kogepunkt | 191°C to 193°C |
| Flammepunkt | 73°C (163°F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1903393 |
| Merck Index | 14,3468 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohol,ether,benzene,and acetone. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 134.22 |
| Vis mere |