Få mere at vide
1,2,4,5-Tetramethylbenzen, 97+%
Artikelnummer. 11351607
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351607 100 g 100g
11361607 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04493.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134,222 g/mol
1,2,4,5-Tetramethylbenzen er forløberen for pyromellitsyredianhydrid, som bruges til fremstilling af hærdemidler, klæbemidler, belægningsmaterialer. Det bruges til fremstilling af nogle råmaterialer til ingeniørplast (polyimider) og tværbindingsmiddel til alkydharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,4,5-Tetramethylbenzen er forløberen for pyromellitsyredianhydrid, som bruges til fremstilling af hærdemidler, klæbemidler, belægningsmaterialer. Det bruges til fremstilling af nogle råmaterialer til ingeniørplast (polyimider) og tværbindingsmiddel til alkydharpikser.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, benzen og acetone. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-93-2
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.222
MDL nummer MFCD00008528
InChI nøgle SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
IUPAC navn 1,2,4,5-tetramethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Kogepunkt 191 °C til 193 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1903393
Merck Index 14,3468
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, benzen og acetone. Uopløselig i vand.
Formel vægt 134.22
Procent renhed ≥97%