Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene |
| Smeltepunkt | 78,0 °C til 82,0 °C |
| Kogepunkt | 196,0 °C til 197,0 °C |
| Flammepunkt | 73 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% min. (GC) |
| Lineær formel | C6H2(CH3)4 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 05,431 |
| Merck Index | 15,3515 |
| Vis mere |