Få mere at vide
1,2,4,5-tetramethylbenzen, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15547029 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15547029 5 g 5g
15502245 100 g 100g
15557029 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15547029 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138370050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-93-2
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
InChI nøgle SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
IUPAC navn 1,2,4,5-tetramethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Smeltepunkt 78.0°C to 82.0°C
Kogepunkt 196.0°C to 197.0°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H2(CH3)4
Mængde 5 g
Beilstein 05,431
Merck Index 15,3515
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formel vægt 134.22
Procent renhed 97+%