Få mere at vide
1,2,4,5-Tetramethylbenzene-3,6-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene-3,6-D2 |
| CAS | 1859-01-4 |
| Molekylær formel | C10 D2 H12 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,4-d2, 2,3,5,6-tetramethyl- (8 CI, 9 CI), Benzene-p-d2, tetramethyl- (7 CI), 1,4-d2-Durol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzene-3,6-d2, 1,2,4,5-Tetramethylbenzene-3,6-D2, Durene-d2 (ring-d2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6 H,1-4H3/i5D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c(C)c(C)c([2 H])c(C)c1C |
| IUPAC navn | 1,4-dideuterio-2,3,5,6-tetramethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.2305 |
| Formel vægt | 136.1221 g/mol |
| Vis mere |