Få mere at vide
1,2,4,5-Tetrakis(Bromomethyl)Benzen, TRC
Artikelnummer. 30136474
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136474 500 mg
30133928 100 mg
30005035 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136474 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT298568500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15442-91-8
Molekylær formel C10 H10 Br4
Molekylvægt (g/mol) 449.8
Synonym Tetrabromodurene
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrakis(bromomethyl)benzen
SMIL BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
Formel vægt 445.7516