Få mere at vide
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetrafluorobenzene |
| CAS | 327-54-8 |
| Molekylær formel | C6H2F4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrafluorobenzene, NSC 10249, p-Tetrafluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H |
| SMIL | Fc1cc(F)c(F)cc1F |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetrafluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.07 |
| Formel vægt | 150.0093 |