Få mere at vide
1,2,4,5-tetrachlorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30180246
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180246 10 g
30179928 50 g
30179735 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29128510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-94-3
Molekylær formel C6 H2 Cl4
Molekylvægt (g/mol) 215.89
Synonym Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro-, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, NSC 27003, s-Tetrachlorobenzene
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrachlorbenzen
SMIL Clc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Formel vægt 213.8911