Få mere at vide
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H |
| Formel vægt | 213.8911 |