Få mere at vide
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene (d2), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene-d2 |
| CAS | 1198-57-8 |
| Molekylær formel | C6 2H2 Cl4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzene-1,4-d2','2,3,5,6-tetrachloro- (9CI), Benzene-1,4-d2','tetrachloro- (6CI), Benzene-p-d2','2,3,5,6-tetrachloro- (8CI), Benzene-p-d2','tetrachloro- (7CI), 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene-d2, Dideutero-1,2,4,5-tetrachlorobenzene, Perdeutero-1,2,4,5-tetrachlorobenzene, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H/i1D,2D |
| SMIL | [2H]c1c(Cl)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetrachloro-3,6-dideuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.9 |
| Formel vægt | 215.9036 |