Få mere at vide
1,2,4,5-tetrachlorbenzen, 98%
Artikelnummer. 10794461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10794461 5 g Glasflaske 5g
10730775 250 g Glasflaske 250g
10521601 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157780050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 DKK
    126.65 DKK / 5g
    Spare 16.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 95-94-3 | C6H2Cl4 | 215,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-94-3
Molekylær formel C6H2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 215.89
MDL nummer MFCD00000549
InChI nøgle JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
PubChem CID 7270
ChEBI CHEBI:36697
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrachlorbenzen
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Smeltepunkt 139 °C til 142 °C
CAS min % 97.5
Farve Grå til Pink
CAS Max % 100.0
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel C6H2Cl4
Beilstein 05, 205
Kogepunkt 240 °C til 246 °C
Formel vægt 215.89
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /