Få mere at vide
1,2,4,5-tetrachlorbenzen, 98%
Beskrivelse
Det finder sin anvendelse som et højtsmeltende fortyndingsmiddel i den eutektiske krystallisation af pseudo-binære systemer af polyethylen og højtsmeltende fortyndingsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
som et højtsmeltende fortyndingsmiddel i den eutektiske krystallisation af pseudo-binære systemer af polyethylen og højtsmeltende fortyndingsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligheden i toluen er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene |
| Smeltepunkt | 138 °C til 142 °C |
| Tæthed | 1.86 |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Ubehageligt |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1618315 |
| Kogepunkt | 245 °C |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløseligheden i toluen er næsten gennemsigtig. |
| Formel vægt | 215.89 |
| Show More |