Få mere at vide
1,2,4,5-tetrachlorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det finder sin anvendelse som et højtsmeltende fortyndingsmiddel i den eutektiske krystallisation af pseudo-binære systemer af polyethylen og højtsmeltende fortyndingsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
som et højtsmeltende fortyndingsmiddel i den eutektiske krystallisation af pseudo-binære systemer af polyethylen og højtsmeltende fortyndingsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligheden i toluen er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene |
| Smeltepunkt | 138°C to 142°C |
| Tæthed | 1.86 |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Unpleasant |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1618315 |
| Kogepunkt | 245°C |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Solubility in toluene is almost transparent. |
| Formel vægt | 215.89 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene