Få mere at vide
1,2,4,5-Tetrabromobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetrabromobenzene |
| CAS | 636-28-2 |
| Molekylær formel | C6 H2 Br4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Benzene','1,2,4,5-tetrabromo-, 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromobenzene, NSC 27002 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Br4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H |
| SMIL | Brc1cc(Br)c(Br)cc1Br |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetrabromobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.7 |
| Formel vægt | 389.689 |