Få mere at vide
1,2,4,5-Tetrabromobenzen, TRC
Artikelnummer. 30415920
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30415920 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30415920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2911002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
CAS 636-28-2
Molekylær formel C6 H2 Br4
Mængde 2.5 g
Synonym 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Benzene','1,2,4,5-tetrabromo-, 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromobenzene, NSC 27002
InChI formel InChI=1S/C6H2Br4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
SMIL Brc1cc(Br)c(Br)cc1Br
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrabromobenzen
Molekylvægt (g/mol) 393.7
Formel vægt 389.689