missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2:4,5-Biscyclohexylidene DL-myo-Inositol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Biscyclohexylidene-myo-inositol |
| CAS | 104873-71-4 |
| Molekylær formel | C18 H28 O6 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 1,24,5-Biscyclohexylidene Dl-Myo-Inositol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O6/c19-11-13-14(22-17(21-13)7-3-1-4-8-17)12(20)16-15(11)23-18(24-16)9-5-2-6-10-18/h11-16,19-20H,1-10H2/t11-,12-,13-,14-,15-,16+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@H]2OC3(CCCCC3)O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]4OC5(CCCCC5)O[C@H]14 |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.41 |
| Formel vægt | 340.1886 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?