Få mere at vide
1,2:4,5-bis-O-(1-methylethyliden)-beta-D-fruktopyrarose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-Fructopyranose |
| CAS | 25018-67-1 |
| Molekylær formel | C12H20O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Spiro[1,3-dioxolane-4,6'-[6H-1,3]dioxolo[4,5-c]pyran]-beta-D-fructopyranose deriv., 1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose, 1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-fructopyranose, beta-D-1,2:4,5-Di-O-isopropylidenefructopyranose |
| SMIL | CC1(C)OC[C@]2(OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.28 |
| Formel vægt | 260.126 |