Få mere at vide
1,2,4,5-Benzentetrakarboxylanhydrid, 99%
Artikelnummer. 11925051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11925051 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10376260 100 g Plastflaske 100g
10579630 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11925051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105320025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-32-7
Molekylær formel C10H2O6
Molekylvægt (g/mol) 218.12
MDL nummer MFCD00005005
InChI nøgle ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
IUPAC navn furo[3,4-f][2]benzofuran-1,3,5,7-tetron
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 283 °C til 287 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 397 °C til 400 °C
Flammepunkt 380 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 19,196
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i acetone
Formel vægt 218.12
Procent renhed 99%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride