Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 283 °C til 287 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Kogepunkt | 397 °C til 400 °C |
| Flammepunkt | 380 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |