Få mere at vide
1,2,4,5-benzentetrakarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30329239
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30329239 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30329239 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB130380250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid
CAS 89-05-4
Molekylær formel C10H6O8
Mængde 250 mg
Synonym 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid (8CI, 9CI, ACI), 1,2,4,5-Tetracarboxybenzene, NSC 6369, Pyromellitic acid
InChI formel InChI=1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
SMIL OC(=O)c1cc(C(=O)O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn benzen-1,2,4,5-tetracarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 254.15
Formel vægt 254.0063