Få mere at vide
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 250°C to 260°C |
| Tæthed | 1.79 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00002471 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid, 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid |