Få mere at vide
1,2,4,5-Benzentetracarboxylsyre, 96%
Artikelnummer. 10213990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10213990 5 g Glasflaske 5g
10040570 100 g Plastflaske 100g
10132370 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10213990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105310050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-05-4 | C10H6O8 | 254,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-05-4
Molekylær formel C10H6O8
Molekylvægt (g/mol) 254.15
MDL nummer MFCD00002471
InChI nøgle CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
PubChem CID 6961
ChEBI CHEBI:45165
IUPAC navn benzen-1,2,4,5-tetracarboxylsyre
SMIL C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 281,0 °C til 284,5 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H2(CO2H)4
Mængde 5 g
Beilstein 09, 997
Merck Index 15, 8116
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,5g/100 ml vand (20 °C). Andre opløseligheder: 30g/100mL vand (100 °C), frit opløseligt i alkohol
Formel vægt 254.15
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.