Få mere at vide
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879500
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15879500 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15879500 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8075160100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 89-32-7
Smeltepunkt 284°C to 287°C
Kogepunkt 397°C to 400°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005005
Mængde 100 g
Synonym 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Pyromellitic dianhydride, 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride
Molekylvægt (g/mol) 218.12