missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2,4,4-Trimethyl-cyclohex-1-enyl)-ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4,4-Trimethyl-cyclohex-1-enyl)-ethanone |
| CAS | 70092-25-0 |
| Molekylær formel | C11H18O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(2,4,4-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)ethan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O/c1-8-7-11(3,4)6-5-10(8)9(2)12/h5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(=O)C1=C(C)CC(C)(C)CC1 |
| IUPAC navn | 1-(2,4,4-trimethylcyclohexen-1-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.26 |
| Formel vægt | 166.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?