missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2,4,4-Trimethyl-cyclohex-1-enyl)-ethanone, TRC

Artikelnummer. 30456202
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456202 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7980351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2,4,4-Trimethyl-cyclohex-1-enyl)-ethanone
CAS 70092-25-0
Molekylær formel C11H18O
Mængde 1 mg
Synonym 1-(2,4,4-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)ethan-1-one
InChI formel InChI=1S/C11H18O/c1-8-7-11(3,4)6-5-10(8)9(2)12/h5-7H2,1-4H3
SMIL CC(=O)C1=C(C)CC(C)(C)CC1
IUPAC navn 1-(2,4,4-trimethylcyclohexen-1-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 166.26
Formel vægt 166.1358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.