Få mere at vide
1,2,4-1H-Triazol, 99,5%
Artikelnummer. 10532164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10532164 500 g Plastflaske 500g
10081510 5 g Glasflaske 5g
10081520 25 g Plastflaske 25g
10457150 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10532164 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139285000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-88-0
Molekylær formel C2H3N3
Molekylvægt (g/mol) 69.06
MDL nummer MFCD00005228
InChI nøgle NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol
SMIL C1=NC=NN1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 4-1H-Triazole
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 119°C to 122°C
Farve Hvid
Kogepunkt 260°C
Flammepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.4% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Merck Index 15, 9766
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Formel vægt 69.06
Procent renhed 99.50%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.