Få mere at vide
1,2,4-1H-triazol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10081520
Brand: Thermo Scientific Acros 139280250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-88-0
Molekylær formel C2H3N3
Molekylvægt (g/mol) 69.06
MDL nummer MFCD00005228
InChI nøgle NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol
SMIL C1=NC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 4-1H-Triazole
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 119°C to 122°C
Farve Hvid
Kogepunkt 260°C
Flammepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.4% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Merck Index 15, 9766
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Formel vægt 69.06
Procent renhed 99.50%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-1H-Triazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.