Få mere at vide
1,2,4-1H-Triazol, 99,5%
Artikelnummer. 10081510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10081510 5 g Glasflaske 5g
10081520 25 g Plastflaske 25g
10457150 100 g Plastflaske 100g
10532164 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10081510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139280050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-88-0
Molekylær formel C2H3N3
Molekylvægt (g/mol) 69.06
MDL nummer MFCD00005228
InChI nøgle NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol
SMIL C1=NC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 4-1H-Triazole
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 119 °C til 122 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 260 °C
Flammepunkt 140 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Merck Index 15, 9766
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1250 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, xylen, ethylacetat og alkohol
Formel vægt 69.06
Procent renhed 99.50%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager