Få mere at vide
1,2,3-Trimethylbenzene (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Trimethylbenzene |
| CAS | 526-73-8 |
| Molekylær formel | C9 H12 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | Benzene','1,2,3-trimethyl-, 1,2,3-Trimethylbenzene, Hemimellitene, Hemimellitol, NSC 5167, NSC 65599 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1C |
| IUPAC navn | 1,2,3-trimethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.19 |
| Formel vægt | 120.0939 |