Få mere at vide
1,2,3-Trimethoxybenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Trimethoxybenzene |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| Formel vægt | 168.0786 |