Få mere at vide
1,2,3-Trichloropropene, TRC
Artikelnummer. 30179722
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179722 500 mg
30180089 5 g
30179825 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC010100500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-19-5
Molekylær formel C3H3Cl3
Molekylvægt (g/mol) 145.41
Synonym 1,2,3-trichloro-Propene, 1,2,3-Trichloro-1-propene, 2,3-Dichloroallyl chloride, NSC 164001
IUPAC navn (Z)-1,2,3-trichloroprop-1-ene
SMIL ClC\C(=C\Cl)\Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Trichloropropene
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3Cl3/c4-1-3(6)2-5/h1H,2H2/b3-1-