Få mere at vide
1,2,3-Trichloropropane, 98+%
Artikelnummer. 11396886
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396886 1000 g 1kg
11386886 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04312.0B
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-18-4 | C3H5Cl3 | 147.42 g/mol
1,2,3-Trichlorpropan bruges til at studere dets reaktion med OH med hensyn til dets spotentielle atmosfæriske relevans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2,3-Trichlorpropan bruges til at studere dets reaktion med OH med hensyn til dets spotentielle atmosfæriske
relevans.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
(2 g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængeligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-18-4
Molekylær formel C3H5Cl3
Molekylvægt (g/mol) 147.42
MDL nummer MFCD00000946
InChI nøgle CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132
PubChem CID 7285
ChEBI CHEBI:34036
IUPAC navn 1,2,3-trichlorpropan
SMIL ClCC(Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Trichloropropane
Smeltepunkt -14 °C
Tæthed 1.385
Kogepunkt 156°C to 158°C
Flammepunkt 74°C (165°F)
Brydningsindeks 1.4822
Mængde 1000 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1732068
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (2g/L at 25°C).
Formel vægt 147.43
Procent renhed ≥98%