Få mere at vide
1,2,3-Trichloropropan, 98+%
Beskrivelse
1,2,3-Trichlorpropan bruges til at studere dets reaktion med OH med hensyn til dets spotentielle atmosfæriske relevans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
relevans.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
(2 g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængeligt online på www.alfa.com
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Trichloropropane |
| Smeltepunkt | -14 °C |
| Tæthed | 1.385 |
| Kogepunkt | 156 °C til 158 °C |
| Flammepunkt | 74 °C (165 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4822 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 1732068 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand (2g/L ved 25 °C). |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2,3-trichloropropane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3-Trichloropropane