missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3-Trichloronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Trichloronaphthalene |
| CAS | 50402-52-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C10 H5 Cl3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Naphthalene','1,2,3-trichloro-, 1,2,3-Trichloronaphthalene, PCN 13, 1,2,3-TriCN, 1,2,3-TrCN, 123-Trichloronaphthalene, 123-TriCN, 123-TrCN, PCN-13 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Cl3/c11-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(12)10(8)13/h1-5H |
| SMIL | Clc1cc2ccccc2c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3-trichloronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.51 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?