missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3-Trichlorobenzene-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Trichlorobenzene-d3 |
| CAS | 3907-98-0 |
| Molekylær formel | C6 2H3 Cl3 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3-d3, 4,5,6-trichloro-, Benzene-1,2,3-d3, trichloro- (7 CI), 4,5,6-Trichlorobenzene-1,2,3-d3, 1,2,3-Trichlorobenzene-d3, 1,2,3-Trichlorobenzene D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3-trichloro-4,5,6-trideuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.47 |
| Formel vægt | 182.9489 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?