Få mere at vide
1,2,3-Trichlorobenzene 100 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317232
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30317232 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30317232 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA17722300IO
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctane