missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3-Trichloro-5-methylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Trichloro-5-methylbenzene |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | GC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3 |
| Formel vægt | 193.9457 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?