missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3-Trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)benzene, TRC

Artikelnummer. 30452066
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452066 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452066 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77472550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3',4,4',5-Pentachlorodiphenyl Ether
CAS 94339-59-0
Molekylær formel C12 H5 Cl5 O
Mængde 50 mg
Synonym Benzene','1,2,3-trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)-, 1,2,3-Trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)benzene, 3,3',4,4',5-Pentachlorodiphenyl ether, PCDE 126, 3,3',4,4',5-PentaCDE
InChI formel InChI=1S/C12H5Cl5O/c13-8-2-1-6(3-9(8)14)18-7-4-10(15)12(17)11(16)5-7/h1-5H
SMIL Clc1ccc(Oc2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2)cc1Cl
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol) 342.43
Formel vægt 339.8783
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.