Få mere at vide
1,2,3-Trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)benzene, TRC
Artikelnummer. 30451886
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30451886 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30451886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77472525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',4,4',5-Pentachlorodiphenyl Ether
CAS 94339-59-0
Molekylær formel C12 H5 Cl5 O
Mængde 25 mg
Synonym Benzene','1,2,3-trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)-, 1,2,3-Trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)benzene, 3,3',4,4',5-Pentachlorodiphenyl ether, PCDE 126, 3,3',4,4',5-PentaCDE
InChI formel InChI=1S/C12H5Cl5O/c13-8-2-1-6(3-9(8)14)18-7-4-10(15)12(17)11(16)5-7/h1-5H
SMIL Clc1ccc(Oc2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2)cc1Cl
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol) 342.43
Formel vægt 339.8783