missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3-Tribromobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Tribromobenzene |
| CAS | 608-21-9 |
| Molekylær formel | C6H3Br3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2,3-Tribromobenzene, Benzene','1,2,3-tribromo- (6CI','8CI','9CI','ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H |
| SMIL | Brc1cccc(Br)c1Br |
| IUPAC navn | 1,2,3-tribromobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.8 |
| Formel vægt | 311.7785 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?