missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3-Tribromobenzene, TRC

Artikelnummer. 30451998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451998 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT771860500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Tribromobenzene
CAS 608-21-9
Molekylær formel C6H3Br3
Mængde 500 mg
Synonym 1,2,3-Tribromobenzene, Benzene','1,2,3-tribromo- (6CI','8CI','9CI','ACI)
InChI formel InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
SMIL Brc1cccc(Br)c1Br
IUPAC navn 1,2,3-tribromobenzene
Molekylvægt (g/mol) 314.8
Formel vægt 311.7785
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.