Få mere at vide
1,2,3-Tribromo-5-nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Tribromo-5-nitrobenzene |
| CAS | 3460-20-6 |
| Molekylær formel | C6H2Br3NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,4,5-Tribromonitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Br3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Br)c(Br)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1,2,3-tribromo-5-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.8 |
| Formel vægt | 356.7636 |