Få mere at vide
1,2,3-Tri-O-benzoyl-Alpha-L-fucopyranose, Trichloroacetimidate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Tri-O-benzoyl-a-L-fucopyranose','Trichloroacetimidate |
| CAS | 180476-30-6 |
| Molekylær formel | C29 H24 Cl3 N O8 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2,3-Tri-O-Benzoyl-α-L-Fucopyranose','Trichloroacetimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H24Cl3NO8/c1-17-21(40-28(33)29(30,31)32)22(38-24(34)18-11-5-2-6-12-18)23(39-25(35)19-13-7-3-8-14-19)27(37-17)41-26(36)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21-23,27,33H,1H3/t17-,21+,22+,23-,27-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1O[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | [(2S,3S,4R,5R,6S)-2,3-dibenzoyloxy-6-methyl-5-(2,2,2-trichloroethanimidoyl)oxyoxan-4-yl] benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 620.86 |
| Formel vægt | 619.0567 |