missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3-Tri-O-benzoyl-4-deoxy-Alpha-L-fucopyranose, TRC

Artikelnummer. 30450986
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450986 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7676505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Tri-O-benzoyl-4-deoxy-a-L-fucopyranose
CAS 132867-80-2
Molekylær formel C27 H24 O7
Mængde 5 mg
Synonym 1,2,3-Tri-O-Benzoyl-4-Deoxy-α-L-Fucopyranose
InChI formel InChI=1S/C27H24O7/c1-18-17-22(32-24(28)19-11-5-2-6-12-19)23(33-25(29)20-13-7-3-8-14-20)27(31-18)34-26(30)21-15-9-4-10-16-21/h2-16,18,22-23,27H,17H2,1H3/t18-,22+,23-,27-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)O1
IUPAC navn [(2S,3S,4R,6S)-2,3-dibenzoyloxy-6-methyloxan-4-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 460.48
Formel vægt 460.1522
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.